Learn More
SI Analytics™ Electrodos de sensor especial BlueLine
Código de producto. 10529821 Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Junta:
Diafragma cerámico
Diafragma con orificio
Diafragma de fibras
Diafragma de hueco anular KPG
Diafragma de platino
Diafragma para junta esmerilada
Longitud (métrico):
120 mm
170 mm
40/80 mm
65,25 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10529821
Marca: SI Analytics™ 285129139
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Asegure una medición precisa y rápida con fabricación de precisión y material de alta calidad. Los electrodos de sensor especial SI Analytics™ BlueLine son electrodos de pH para una amplia variedad de aplicaciones especiales como agua ultrapura y emulsiones o mediciones en muestras semisólidas.
  • Electrodos de pH para mediciones de superficie
  • Para pequeñas cantidades de muestra
  • Para agua ultrapura y emulsiones o mediciones en muestras semisólidas
  • Disponibles como electrodos redox y electrodo de conductividad para medios con bajo contenido iónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Electrodo de precisión de pH 13
Tipos de conector Cabezal de enchufe
Junta Diafragma para junta esmerilada
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Tipo Electrodo combinado de pH
Referencia interna Ag/AgCl
Membrana Cilindro
Modelo Blueline 13 PH
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +100 °C
Longitud (métrico) 170 mm
Diámetro (métrico) 12 mm