Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de pH BlueLine con membrana cilíndrica
Código de producto. p-8014060 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Cabezal de enchufe
Conector de clavija DIN y de 2 mm, 2 mm Pin Plug
Conector de tipo banana DIN y de 4 mm, 4 mm Banana Plug
DIN
Modelo:
BlueLine 23-2 pH
BlueLine 28 PH-P
Blueline 22 PH
Blueline 23 PH
Blueline 24 PH
Blueline 25 PH
Blueline 28 PH -P
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipos de conector Modelo unitSize
10483691 BNC Blueline 25 PH cada uno
10413511 DIN Blueline 23 PH cada uno
10770602 Cabezal de enchufe Blueline 22 PH cada uno
10185350 Conector de tipo banana DIN y de 4 mm, 4 mm Banana Plug Blueline 28 PH -P cada uno
10000102 Conector de clavija DIN y de 2 mm, 2 mm Pin Plug BlueLine 28 PH-P cada uno
10642361 Conector de tipo banana DIN y de 4 mm, 4 mm Banana Plug Blueline 24 PH cada uno
10797664 DIN BlueLine 23-2 pH cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10483691 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285129258
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Asegure una medición precisa y rápida con fabricación de precisión y material de alta calidad. El electrodo combinado de pH SI Analytics™ BlueLine con membrana cilíndrica cuenta con un electrolito de gel y un eje de plástico para uso general.
  • Disponible en varios tipos de conexión
  • Para uso general
  • Longitud de eje de 120 mm
  • Membrana cilíndrica de vidrio tipo A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector BNC
Junta Diafragma de fibras
Material Plástico
Intervalo de pH De 0 a 14
Tipo Electrodo combinado de pH
Referencia interna Ag/AgCl
Membrana Cilindro
Modelo Blueline 25 PH
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +80 °C
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro (métrico) 12 mm