Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de pH BlueLine con membrana cilíndrica
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Cabezal de enchufe
Conector de clavija DIN y de 2 mm, 2 mm Pin Plug
Conector de tipo banana DIN y de 4 mm, 4 mm Banana Plug
DIN
Modelo:
BlueLine 23-2 pH
BlueLine 28 PH-P
Blueline 22 PH
Blueline 23 PH
Blueline 24 PH
Blueline 25 PH
Blueline 28 PH -P
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Disponible en varios tipos de conexión
- Para uso general
- Longitud de eje de 120 mm
- Membrana cilíndrica de vidrio tipo A
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | DIN |
| Junta | Diafragma de fibras |
| Material | Plástico |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Tipo | Electrodo combinado de pH |
| Referencia interna | Ag/AgCl |
| Membrana | Cilindro |
| Modelo | Blueline 23 PH |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -5 °C a +100 °C |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Mostrar más |