Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de pH BlueLine con membrana cilíndrica
Tienda SI Analytics ProductosDescripción
- Cuerpo de plástico con sistema de referencia Ag/AgCl.
- Electrolito de gel
- Cable fijo de 1 m, Ø = 5 mm, conector DIN o BNC y conector de tipo banana de 4 mm
- Para aplicaciones universales
- SCHOTT Instruments™ BlueLine 28 pH (conector DIN + banana, cable fijo, sensor Pt 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Conector de tipo banana DIN y de 4 mm, 4 mm Banana Plug |
| Junta | Diafragma de fibras |
| Material | Plástico |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Tipo | Electrodo combinado de pH |
| Referencia interna | Ag/AgCl |
| Membrana | Cilindro |
| Modelo | Blueline 28 PH -P |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -5 °C a +80 °C |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Mostrar más |