Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de pH BlueLine con membrana cónica
Código de producto. 10656711 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Tipos de conector:
BNC
Cabezal de enchufe
Conector de tipo banana DIN y de 4 mm, 4 mm Banana Plug
DIN
Enchufe Metrohm
Modelo:
Blueline 11 PH
Blueline 12 PH
Blueline 14 PH
Blueline 14 PH Id
Blueline 17 PH
Blueline 17 pH-R
Blueline 18 PH
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipos de conector Modelo unitSize
10656711 Conector de tipo banana DIN y de 4 mm, 4 mm Banana Plug Blueline 18 PH cada uno
12058083 Conector de tipo banana DIN y de 4 mm, 4 mm Banana Plug Blueline 14 PH cada uno
10362761 DIN Blueline 12 PH cada uno
10024150 BNC Blueline 17 PH cada uno
12048083 Cabezal de enchufe Blueline 11 PH cada uno
10634783 Conector de tipo banana DIN y de 4 mm, 4 mm Banana Plug Blueline 14 PH Id 1 PCS
10365632 Enchufe Metrohm Blueline 17 pH-R cada uno
7 options
Código de producto. 10656711
Marca: SI Analytics™ 285129188
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Asegure una medición precisa y rápida con fabricación de precisión y material de alta calidad. El electrodo combinado de pH SI Analytics™ BlueLine con membrana cónica se utiliza con mediciones más importantes.
  • Disponible en varios tipos de conexión
  • Electrodo de electrolito líquido
  • Para mediciones exigentes
  • Longitud de eje de 120 mm
  • Membrana cónica de vidrio tipo A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector Conector de tipo banana DIN y de 4 mm, 4 mm Banana Plug
Junta Diafragma de platino
Material Vidrio
Intervalo de pH De 0 a 14
Tipo Electrodo combinado de pH
Referencia interna Ag/AgCl
Membrana Cono
Modelo Blueline 18 PH
Intervalo de temperatura (métrico) De -5 °C a +100 °C
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro (métrico) 12 mm