Descripción
- Disponible en varios tipos de conexión
- Electrodo de electrolito líquido
- Para mediciones exigentes
- Longitud de eje de 120 mm
- Membrana cónica de vidrio tipo A
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | DIN |
| Junta | Diafragma de platino |
| Material | Vidrio |
| Intervalo de pH | De 0 a 14 |
| Tipo | Electrodo combinado de pH |
| Referencia interna | Ag/AgCl |
| Membrana | Cono |
| Modelo | Blueline 12 PH |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -5 °C a +100 °C |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Mostrar más |