Learn More
Sampling Systems™ Embudos para líquidos Blue SteriWare™
BIOPHARMA
Código de producto. 17574656 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Esterilidad unitSize
17574656 No estéril paquete de 50
17584656 Estéril paquete de 50
2 options
Código de producto. 17574656
Marca: Sampling Systems™ 8370B100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elimine el riesgo de contaminación cruzada y mejore sus prácticas de control de calidad mediante la dispensación de líquidos con embudos para líquidos Blue SteriWare™. Fabricados en nuestra sala limpia y están disponibles estériles, estos embudos son ideales para su uso en una amplia gama de aplicaciones en la industria alimentaria.
  • Nuestra gama de embudos para líquidos de un solo uso desechables es ideal para su uso en laboratorios y áreas de fabricación.
  • Estos embudos están fabricados con polímeros de uso alimentario y están diseñados para utilizarse directamente desde la bolsa.
  • El color azul brillante significa que se pueden ver fácilmente si caen o se dejan en el material por error.
  • Los embudos SteriWare™ están disponibles estériles y no estériles.
  • SteriWare™ cuenta con la mayor gama de equipos de un solo uso para el trabajo de muestreo, de laboratorio y de producción en el mercado.
  • Toda la gama se realiza en una sala limpia y se suministra con documentación farmacéutica de primera clase.
  • Simplemente desenvuelva el embudo y utilícelo.
  • Los embudos vienen con una pestaña lateral para que sean fáciles de sostener.
  • Los embudos embolsados individualmente están fabricados con PP que cumple con la FDA/EC.
  • El material utilizado también tiene certificado de exención de BSE/TSE. Los embudos estériles cumplen la norma SAL 10-6
  • Los embudos vienen con un certificado específico para cada lote que incluye la fecha de fabricación, la fecha de caducidad y el certificado de radiación (solo para embudos estériles).
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 100 mm
Material Polipropileno
Color Azul