Learn More
Keystone Cleanroom Products Envoltorio de esterilización SMS azul, 50 gsm
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17871491 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10,2 x 10,2 cm (4 x 4 in)
101,6 x 101,6 cm (40 x 40 in)
114,3 x 114,3 cm (45 x 45 in)
114,3 x 121,9 cm (45 x 48 in)
121,9 x 121,9 cm (48 x 48 in)
137,2 x 137,2 cm (54 x 54 in)
137,2 x 182,9 cm (54 x 72 in)
15,2 x 15,2 cm (6 x 6 in)
152,4 x 152,4 cm (60 x 60 in)
152,4 x 203,2 cm (60 x 80 in)
20,3 x 20,3 cm (8 x 8 in)
22,9 x 22,9 cm (9 x 9 in)
22,9 x 30,5 cm (9 x 12 in)
3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 in)
30,5 x 30,5 cm (12 x 12 in)
38,1 x 38,1 cm (15 x 15 in)
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)
45,7 x 55,9 cm (18 x 22 in)
5,1 x 5,1 cm (2 x 2 in)
50,8 x 50,8 cm (20 x 20 in)
61 x 61 cm (24 x 24 in)
7,6 x 7,6 cm (3 x 3 in)
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 in)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 3000
paquete de 50
Código de producto. 17871491
Marca: Keystone Cleanroom Products KCRP3006060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los envoltorios de esterilización Keystone SMS proporcionan una barrera microbiana y son ideales para aplicaciones de producción farmacéutica. Están diseñados para su uso en procesos de esterilización por vapor, óxido de etileno y peróxido de hidrógeno.
  • Fabricado y empaquetado en una sala limpia certificada ISO 8
  • Limpio; sin celulosa
  • Material fuerte y resistente a desgarros de 50 gsm
  • Tejido suave y drapeado
  • Una amplia gama de tamaños disponibles significa menos corte
  • La barrera hidrófoba permite la esterilización de gases, pero evita la entrada de líquidos y microbios
  • Subenvasados en bolsas de polietileno selladas y etiquetadas con número de lote y fecha de fabricación para una trazabilidad completa
  • Certificado de conformidad enviado con cada envío
  • Fabricado en EE. UU.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón None
Color Azul
Desechables Single-use
Material Tela de SMS
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Intervalo de temperatura (métrico) De 121 °C a 125 °C
Dimensiones (L x An) 152,4 x 152,4 cm (60 x 60 in)
Longitud (imperial) 60 in.
Longitud (métrico) 152.4 cm
Anchura (imperial) 60 in.
Anchura (métrico) 152.4 cm
Tipo de producto Envoltorio de esterilización, Heavy Duty