Learn More
Keystone Cleanroom Products Envoltorio de esterilización SMS azul, 50 gsm
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17871471 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10,2 x 10,2 cm (4 x 4 in)
101,6 x 101,6 cm (40 x 40 in)
114,3 x 114,3 cm (45 x 45 in)
114,3 x 121,9 cm (45 x 48 in)
121,9 x 121,9 cm (48 x 48 in)
137,2 x 137,2 cm (54 x 54 in)
137,2 x 182,9 cm (54 x 72 in)
15,2 x 15,2 cm (6 x 6 in)
152,4 x 152,4 cm (60 x 60 in)
152,4 x 203,2 cm (60 x 80 in)
20,3 x 20,3 cm (8 x 8 in)
22,9 x 22,9 cm (9 x 9 in)
22,9 x 30,5 cm (9 x 12 in)
3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 in)
30,5 x 30,5 cm (12 x 12 in)
38,1 x 38,1 cm (15 x 15 in)
45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in)
45,7 x 55,9 cm (18 x 22 in)
5,1 x 5,1 cm (2 x 2 in)
50,8 x 50,8 cm (20 x 20 in)
61 x 61 cm (24 x 24 in)
7,6 x 7,6 cm (3 x 3 in)
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 in)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 3000
paquete de 50
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17871471 7,6 x 7,6 cm (3 x 3 in) paquete de 3000
17851471 3,8 x 3,8 cm (1,5 x 1,5 in) paquete de 3000
17861471 5,1 x 5,1 cm (2 x 2 in) paquete de 3000
17881471 10,2 x 10,2 cm (4 x 4 in) paquete de 3000
17891471 15,2 x 15,2 cm (6 x 6 in) paquete de 3000
17801481 20,3 x 20,3 cm (8 x 8 in) paquete de 1000
17811481 22,9 x 22,9 cm (9 x 9 in) paquete de 1000
17821481 22,9 x 30,5 cm (9 x 12 in) paquete de 1000
17831481 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 in) paquete de 1000
17841481 38,1 x 38,1 cm (15 x 15 in) paquete de 1000
17851481 45,7 x 45,7 cm (18 x 18 in) paquete de 1000
17861481 45,7 x 55,9 cm (18 x 22 in) paquete de 1000
17871481 50,8 x 50,8 cm (20 x 20 in) paquete de 1000
17881481 61 x 61 cm (24 x 24 in) paquete de 250
17891481 76,2 x 76,2 cm (30 x 30 in) paquete de 250
17801491 91,4 x 91,4 cm (36 x 36 in) paquete de 250
17811491 101,6 x 101,6 cm (40 x 40 in) paquete de 250
17821491 114,3 x 114,3 cm (45 x 45 in) paquete de 250
17831491 114,3 x 121,9 cm (45 x 48 in) paquete de 250
17841491 121,9 x 121,9 cm (48 x 48 in) paquete de 250
17851491 137,2 x 137,2 cm (54 x 54 in) paquete de 100
17861491 137,2 x 182,9 cm (54 x 72 in) paquete de 100
17871491 152,4 x 152,4 cm (60 x 60 in) paquete de 100
17881491 152,4 x 203,2 cm (60 x 80 in) paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Código de producto. 17871471 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor KCRP3000303
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los envoltorios de esterilización Keystone SMS proporcionan una barrera microbiana y son ideales para aplicaciones de producción farmacéutica. Están diseñados para su uso en procesos de esterilización por vapor, óxido de etileno y peróxido de hidrógeno.
  • Fabricado y empaquetado en una sala limpia certificada ISO 8
  • Limpio; sin celulosa
  • Material fuerte y resistente a desgarros de 50 gsm
  • Tejido suave y drapeado
  • Una amplia gama de tamaños disponibles significa menos corte
  • La barrera hidrófoba permite la esterilización de gases, pero evita la entrada de líquidos y microbios
  • Subenvasados en bolsas de polietileno selladas y etiquetadas con número de lote y fecha de fabricación para una trazabilidad completa
  • Certificado de conformidad enviado con cada envío
  • Fabricado en EE. UU.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón None
Color Azul
Desechables Single-use
Material Tela de SMS
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Intervalo de temperatura (métrico) De 121 °C a 125 °C
Dimensiones (L x An) 7,6 x 7,6 cm (3 x 3 in)
Longitud (imperial) 3 in.
Anchura (imperial) 3 in.
Tipo de producto Envoltorio de esterilización, Heavy Duty