Learn More
Keystone Cleanroom Products Envoltorio de esterilización SMS azul, 50 gsm
Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Descripción
- Fabricado y empaquetado en una sala limpia certificada ISO 8
- Limpio; sin celulosa
- Material fuerte y resistente a desgarros de 50 gsm
- Tejido suave y drapeado
- Una amplia gama de tamaños disponibles significa menos corte
- La barrera hidrófoba permite la esterilización de gases, pero evita la entrada de líquidos y microbios
- Subenvasados en bolsas de polietileno selladas y etiquetadas con número de lote y fecha de fabricación para una trazabilidad completa
- Certificado de conformidad enviado con cada envío
- Fabricado en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | COC |
| Tipo de tapón | None |
| Color | Azul |
| Desechables | Single-use |
| Material | Tela de SMS |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 121 °C a 125 °C |
| Dimensiones (L x An) | 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 in) |
| Mostrar más |