Learn More
3M™ Blue SMS Based Fabric Category III Protective Coveralls
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Tamaño | Small |
| Sexo | Unisex |
| Desechables | Single-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elastic |
| Estilo de manguito | Elastic |
| Estilo de cuello | Hooded |
| Hood Type | 2 paneles |
| Tipo de costura | Serged |
| Mostrar más |