Descripción
- El uso de herramientas azules ayuda así a satisfacer los requisitos del análisis y evaluación de peligros HACCP en referencia a objetos extraños
- Este es un criterio importante, especialmente en la elaboración y procesado de alimentos y en la industria farmacéutica y de piensos
- Los fórceps desechables son adecuados para trabajos de laboratorio precisos e ideales para agarrar, levantar y mover objetos pequeños, como tejidos finos, objetos pequeños o muestras sólidas
- Los mangos acanalados garantizan un manejo óptimo y seguro, así como un trabajo preciso
- Los fórceps de plástico ligero para un solo uso permiten que no se fatigue al trabajar
- Los asistentes de laboratorio fabricados en salas limpias cumplen los estándares más estrictos y evitan la contaminación cruzada o las impurezas en la muestra que se está examinando
- Las pinzas pequeñas de laboratorio son adecuadas para aplicaciones químicas, farmacéuticas o cosméticas, así como para la industria alimentaria y usos científicos
- Envasado individual
- Para un solo uso
- Fabricación en sala limpia (clase de sala limpia 7)
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
- Punta puntiaguda/en ángulo: Los fórceps desechables tienen puntas de agarre finas, lisas y curvadas. Pueden recogerse y procesarse distintos materiales con los extremos puntiagudos
- Punta puntiaguda: Los fórceps anatómicos tienen una punta recta, acanalada en el interior. Esto permite el agarre de materiales sensibles de forma fiable
- Punta ancha: Los fórceps desechables tienen extremos con una punta ancha. La punta ancha es lisa y roma. Evita que el material se dañe cuando se agarra
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de punta | Puntiaguda, en ángulo |
| N.° por paquete | 100 (packaged individually) |
| Longitud (imperial) | 5,12 in |
| Material | Poliestireno |
| Longitud (métrico) | 130 mm |
| Tipo de producto | Pinzas |
| Esterilidad | Estéril |
| Modelo | Standard |