Learn More
Vitlab™ Vaso de precipitados graduado con escala en relieve azul
Descripción
- Vaso de precipitados de polipropileno muy transparente
- Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (métrico) | 40 mm |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 70 mm |
| Cantidad | 24/paquete |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN 285 |
| Mostrar más |