Learn More
Vitlab™ Vaso de precipitados graduado con escala en relieve azul
Código de producto. 10757981
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
6 PCS
cada uno
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 6
Código de producto. 10757981
Marca: Vitlab™ 447081
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos vasos de precipitados de polipropileno para una gran variedad de aplicaciones generales de laboratorio. Los vasos de precipitados con graduaciones en azul y escala en relieve VITLAB™ disponen de asa de agarre fácil y estable, así como de escala grabada de color azul de fácil lectura.
  • Vaso de precipitados de polipropileno muy transparente
  • Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 50 mm
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Polipropileno
Altura (métrico) 80 mm
Cantidad 24/paquete
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad DIN EN 285
Scale Escala azul en relieve