Learn More
Vitlab™ Vaso de precipitados graduado con escala en relieve azul
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
3000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
6 PCS
cada uno
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 6
Descripción
- Vaso de precipitados de polipropileno muy transparente
- Para conservar las marcas, no limpie a temperaturas superiores a 60 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (métrico) | 70 mm |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 120 mm |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN 285 |
| Scale | Escala azul en relieve |