Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Amarillo |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
| Diámetro (métrico) | 2 mm |
| Longitud (métrico) | 7 mm |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Forma | Micro |