Learn More
3M™ Protective Coverall 4532+, Blue
Descripción
- Repelencia líquida única con tratamiento de material resistente al aceite y al alcohol
- SSMMS de varias capas suave y fuerte de 52 gsm para un rendimiento fuerte
- Fabricada con SSMMS muy transpirable no tejido para una liberación eficaz de calor corporal y humedad y reducción del estrés por calor
- Capucha de 3 paneles, panel de refuerzo triangular reforzado, cremallera de 2 vías y solapa estanca con cinta sellable, espalda y tobillos elásticos para una mayor libertad de movimiento
- El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
- Resistencia a partículas nucleares EN 1073-2 se mantienen las partículas nucleares
- Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para una mejor ajuste y libertad de movimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Tamaño | Pequeño |
| Sexo | Unisex |
| Material | SSMMS no tejido |
| Color | Azul |
| Desechables | Single-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de manguito | Tejido |
| Tipo de tapón | Cremallera de 2 vías |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |