Learn More
3M™ Protective Coverall 4532+, Blue
Código de producto. 15710048
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Tamaño unitSize
15710048 M paquete de 20
15780038 Pequeño paquete de 20
15720048 L paquete de 20
15750038 XL paquete de 20
16314658 2XL paquete de 20
15730048 3XL paquete de 20
15750048 4XL paquete de 20
7 options
Código de producto. 15710048
Marca: 3M™ 7100015993
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Coverall has a unique specialist material treatment which offers enhanced liquid hold out with added oil and alcohol repellency. Certified to Type 5 for hazardous particles and Type 6 for limited chemical splash, 4532+ coverall offers the soft breathable comfort of an SSMMS with the improved liquid performance normally associated with a laminate.
  • Repelencia líquida única con tratamiento de material resistente al aceite y al alcohol
  • SSMMS de varias capas suave y fuerte de 52 gsm para un rendimiento fuerte
  • Fabricada con SSMMS muy transpirable no tejido para una liberación eficaz de calor corporal y humedad y reducción del estrés por calor
  • Capucha de 3 paneles, panel de refuerzo triangular reforzado, cremallera de 2 vías y solapa estanca con cinta sellable, espalda y tobillos elásticos para una mayor libertad de movimiento
  • El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
  • Resistencia a partículas nucleares EN 1073-2 se mantienen las partículas nucleares
  • Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para una mejor ajuste y libertad de movimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Mono de protección
Tamaño M
Sexo Unisex
Material SSMMS no tejido
Color Azul
Desechables Single-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de manguito Tejido
Tipo de tapón Cremallera de 2 vías
Esterilidad No estéril
Certificaciones/conformidad CE Category III , EN 1073-2 radioactive particles , EN 1149-5 - electrostatic properties , EN 13034: 2005 + A1: 2009 Type 6 liquid splash , EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010 Type 5 harmful particles
Certificaciones/conformidad (Europa) CE Category III, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Type 6, EN ISO 13982-1:2004 Type 5