Learn More
3M™ Batas de laboratorio con costuras cosidas de polipropileno azul
Descripción
- Ideal para aplicaciones de higiene
- 100 % polipropileno suave, transpirable y ligero
- Cierre de cremallera
- Bolsillo interno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata de laboratorio |
| Tamaño | M |
| Material | Polipropileno |
| Color | Azul |
| Tipo de tapón | Zip |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Desechables | Sí |
| Tipo de costura | Con costura doble |
| Tamaño del tórax (imperial) | 32 to 36 in. |
| Tamaño del tórax (métrico) | 81 a 91 cm |
| Mostrar más |