Learn More
3M™ Batas de laboratorio con costuras cosidas de polipropileno azul
Código de producto. 12911335
Click to view available options
Tamaño:
M
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. 12911335
Marca: 3M™ 7000089702
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utilizan para aplicaciones higiénicas. Las batas de laboratorio para visitantes desechables 3M están fabricadas con polipropileno ligero.
  • Ideal para aplicaciones de higiene
  • 100 % polipropileno suave, transpirable y ligero
  • Cierre de cremallera
  • Bolsillo interno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio
Tamaño XL
Material Polipropileno
Color Azul
Tipo de tapón Zip
Estilo de manguito Elástico
Desechables
Tipo de costura Con costura doble
Tamaño del tórax (imperial) De 38 a 40 pulg
Tamaño del tórax (métrico) 96 a 101 cm
Certificaciones/conformidad CE categoría 1
Para utilizar con (aplicación) Líquidos y polvo no peligrosos
Incluye Bolsillo interior en el lado izquierdo de los usuarios (medida de 13 Al x 12 cm An)
Tipo de empaquetado Embalaje individual