Learn More
Buerkle™ Boquilla de manguera de polipropileno para la llave de paso Buerkle™
Tienda Bürkle ProductosDescripción
- Las partes en contacto con los medios son de polipropileno, polietileno y PTFE
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Boquilla para manguera |
| Diámetro (métrico) | 12 mm |
| Descripción | Azul |
| Material | Polypropylene |
| Para utilizar con (equipo) | Llave de paso StopCock |