Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación de PTFE octaédrica codificada por color
Código de producto. 11868912 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
38 mm
51 mm
75 mm
Diámetro (métrico):
8 mm
13 mm
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
10 PCS
5 PCS
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Color unitSize
11868912 38 mm 8 mm Azul paquete de 5
12574987 15 mm 8 mm Azul paquete de 10
11848912 22 mm 8 mm Azul 10 PCS
11522313 38 mm 8 mm Azul paquete de 10
11532313 51 mm 8 mm Azul paquete de 10
11888912 75 mm 13 mm Azul paquete de 5
11792145 13 mm 8 mm Azul paquete de 10
11512313 25 mm 8 mm Azul paquete de 10
11888902 13 mm 8 mm Rojo paquete de 10
11898902 15 mm 8 mm Rojo 10 PCS
11808912 22 mm 8 mm Rojo paquete de 10
11582303 38 mm 8 mm Rojo paquete de 10
11828912 38 mm 8 mm Rojo paquete de 5
11818912 25 mm 8 mm Rojo 5 PCS
11572303 25 mm 8 mm Rojo paquete de 10
11542313 13 mm 8 mm Amarillo paquete de 10
11898912 15 mm 8 mm Amarillo paquete de 10
11808922 22 mm 8 mm Amarillo paquete de 10
11572313 38 mm 8 mm Amarillo paquete de 10
11828922 38 mm 8 mm Amarillo paquete de 5
11818922 25 mm 8 mm Amarillo paquete de 5
11562313 25 mm 8 mm Amarillo paquete de 10
13573120 75 mm 13 mm Amarillo paquete de 5
11582313 51 mm 8 mm Amarillo paquete de 10
11838922 51 mm 8 mm Amarillo paquete de 5
25 options
Código de producto. 11868912
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilícela cuando es muy importante una rápida identificación visual. La barra agitadora de PTFE octaédrica codificada por color Fisherbrand™ está disponible en tres colores: azul, rojo y amarillo.
  • Barras de agitación octogonales codificadas por colores
  • Para uso donde la identificación tiene suma importancia
  • Nota: Los revestimientos de PTFE con color no son tan inertes como el PTFE puro
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Azul
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Diámetro (imperial) 0,3125 in
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación&
Longitud (imperial) 1,5 in
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 38 mm
Cantidad 10/Paq.
Forma Octaédrico