Learn More
- Home
- Products
- Placas calefactoras y agitadores
- Barras y varillas agitadoras
- Fisherbrand™ Barra de agitación de PTFE octaédrica codificada por color
Fisherbrand™ Barra de agitación de PTFE octaédrica codificada por color
Código de producto. 11828912 Tienda Fisherbrand Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Color | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11828912 | 38 mm | 8 mm | Rojo | paquete de 5 |
| 12574987 | 15 mm | 8 mm | Azul | paquete de 10 |
| 11848912 | 22 mm | 8 mm | Azul | 10 PCS |
| 11522313 | 38 mm | 8 mm | Azul | paquete de 10 |
| 11868912 | 38 mm | 8 mm | Azul | paquete de 5 |
| 11532313 | 51 mm | 8 mm | Azul | paquete de 10 |
| 11888912 | 75 mm | 13 mm | Azul | paquete de 5 |
| 11792145 | 13 mm | 8 mm | Azul | paquete de 10 |
| 11512313 | 25 mm | 8 mm | Azul | paquete de 10 |
| 11888902 | 13 mm | 8 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11898902 | 15 mm | 8 mm | Rojo | 10 PCS |
| 11808912 | 22 mm | 8 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11582303 | 38 mm | 8 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11818912 | 25 mm | 8 mm | Rojo | 5 PCS |
| 11572303 | 25 mm | 8 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11542313 | 13 mm | 8 mm | Amarillo | paquete de 10 |
| 11898912 | 15 mm | 8 mm | Amarillo | paquete de 10 |
| 11808922 | 22 mm | 8 mm | Amarillo | paquete de 10 |
| 11572313 | 38 mm | 8 mm | Amarillo | paquete de 10 |
| 11828922 | 38 mm | 8 mm | Amarillo | paquete de 5 |
| 11818922 | 25 mm | 8 mm | Amarillo | paquete de 5 |
| 11562313 | 25 mm | 8 mm | Amarillo | paquete de 10 |
| 13573120 | 75 mm | 13 mm | Amarillo | paquete de 5 |
| 11582313 | 51 mm | 8 mm | Amarillo | paquete de 10 |
| 11838922 | 51 mm | 8 mm | Amarillo | paquete de 5 |
Código de producto. 11828912
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
- Barras de agitación octogonales codificadas por colores
- Para uso donde la identificación tiene suma importancia
- Nota: Los revestimientos de PTFE con color no son tan inertes como el PTFE puro
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Rojo |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Diámetro (imperial) | 0,3125 in |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
| Longitud (imperial) | 1,5 in |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Longitud (métrico) | 38 mm |
| Cantidad | 10/Paq. |
| Forma | Octaédrico |
| Mostrar más Mostrar menos |