Learn More
- Home
- Products
- Placas calefactoras y agitadores
- Barras y varillas agitadoras
- Fisherbrand™ Barra de agitación de PTFE octaédrica codificada por color
Fisherbrand™ Barra de agitación de PTFE octaédrica codificada por color
Código de producto. 11512313 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
13 mm
15 mm
22 mm
25 mm
38 mm
51 mm
75 mm
Diámetro (métrico):
8 mm
13 mm
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
10 PCS
5 PCS
paquete de 10
paquete de 5
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Color | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11512313 | 25 mm | 8 mm | Azul | paquete de 10 |
| 12574987 | 15 mm | 8 mm | Azul | paquete de 10 |
| 11848912 | 22 mm | 8 mm | Azul | 10 PCS |
| 11522313 | 38 mm | 8 mm | Azul | paquete de 10 |
| 11868912 | 38 mm | 8 mm | Azul | paquete de 5 |
| 11532313 | 51 mm | 8 mm | Azul | paquete de 10 |
| 11888912 | 75 mm | 13 mm | Azul | paquete de 5 |
| 11792145 | 13 mm | 8 mm | Azul | paquete de 10 |
| 11888902 | 13 mm | 8 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11898902 | 15 mm | 8 mm | Rojo | 10 PCS |
| 11808912 | 22 mm | 8 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11582303 | 38 mm | 8 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11828912 | 38 mm | 8 mm | Rojo | paquete de 5 |
| 11818912 | 25 mm | 8 mm | Rojo | 5 PCS |
| 11572303 | 25 mm | 8 mm | Rojo | paquete de 10 |
| 11542313 | 13 mm | 8 mm | Amarillo | paquete de 10 |
| 11898912 | 15 mm | 8 mm | Amarillo | paquete de 10 |
| 11808922 | 22 mm | 8 mm | Amarillo | paquete de 10 |
| 11572313 | 38 mm | 8 mm | Amarillo | paquete de 10 |
| 11828922 | 38 mm | 8 mm | Amarillo | paquete de 5 |
| 11818922 | 25 mm | 8 mm | Amarillo | paquete de 5 |
| 11562313 | 25 mm | 8 mm | Amarillo | paquete de 10 |
| 13573120 | 75 mm | 13 mm | Amarillo | paquete de 5 |
| 11582313 | 51 mm | 8 mm | Amarillo | paquete de 10 |
| 11838922 | 51 mm | 8 mm | Amarillo | paquete de 5 |
Código de producto. 11512313
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Color | Azul |
| Descripción | Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE |
| Diámetro (imperial) | 0,3125 in |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores y recipientes/placas calefactoras con agitación& |
| Longitud (imperial) | 1 in |
| Recubrimiento | PTFE |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Longitud (métrico) | 25 mm |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Forma | Octaédrico |
| Tipo | Barras agitadoras de PTFE octaédricas con color |
| Mostrar más Mostrar menos |