Learn More
SHOWA™ Blue Nitrile Chemical Resitant Gloves, Model CS711
Código de producto. 17857361
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
6 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17857361 7 6 pares
17867361 8 6 pares
17877361 9 6 pares
17887361 10 6 pares
17897361 11 6 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17857361 Proveedor SHOWA™ N.º de proveedor CS71107S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Foamed nitrile palm coating with enhanaced grip and seamless liner and offering forearm protection.
  • A seamless liner and natural latex-free material ensures comfort and reduces irritation.
  • Even in oily or wet working environments, the foamed nitrile palm coating provides the user with tactile precision and protection.
Especificaciones
Chlorinated Sí
Color Azul
Finger Thickness (English) 57.8 mil
Finger Thickness (Metric) 1.47 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo, Polyester
Palm Thickness (English) 57.8 mil
Palm Thickness (Metric) 1.47 mm
Tamaño 7
Grosor (imperial) 57.8 mil
Grosor (métrico) 1.47 mm
Norma EN388 EN388:4122A
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS AJKLMNOPT
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Estilo de puño de los guantes Manopla
Revestimiento Lined
Longitud (imperial) 13.77 in.
Longitud (métrico) 350 mm