Learn More
Marienfeld Superior™ Láminas portaobjetos con campos de reacción para exámenes diagnósticos
Código de producto. 10622434
Click to view available options
Número de pocillos:
2
10
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. 10622434
Marca: Marienfeld Superior™ 1215671
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los portaobjetos de vidrio sodocálcico Marienfeld Superior™ con cavidades cuidadosamente esmeriladas y pulidas para las necesidades de investigación en el laboratorio.
  • Fabricadas de vidrio sódico-cálcico de la tercera clase hidrolítica
  • Cumplen las exigencias de la norma DIN ISO 8037/1
  • Dimensiones aprox. 76 x 26 mm
  • Espesor aprox. 1 mm (tolerancia ± 0,05 mm)
  • Con bordes esmerilados a 90°
  • Con campo de rotulación semi satinado de aprox. 20 mm en la superficie de un extremo
  • Previamente limpiadas, listas para usar, autoclavables
  • 50 pieces in a box, 50 boxes in a carton
Especificaciones
Longitud (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 26 mm
N.º por caja 2500
N.° por paquete 50
Edges 90°, esmerilado
Frosted
Material Vidrio sódico de tipo III, clase hidrolítica
Precleaned Sí
Grosor (métrico) 1 mm
Tipo Láminas portaobjetos
Número de pocillos 2
Color Azul
Certificaciones/conformidad DIN ISO 8037/1
Estilo de esquina 90°
Descripción Máscara de resina epóxida con campos de reacción
Diámetro (métrico) 11 mm
Cantidad 50 piezas en la caja de cartón
Superficie de escritura Campo de rotulación semi satinado
Dimensiones (L x An) 76 x 26 mm