Descripción
- Las versiones estériles se envasan individualmente y se esterilizan mediante radiación
- El uso de herramientas azules ayuda así a satisfacer el Requisitos del análisis y evaluación de peligros HACCP en referencia a objetos extraños
- Este es un criterio importante, especialmente en la elaboración y producción de alimentos y en la industria farmacéutica y de piensos
- Las cucharas volumétricas y dosificadoras se pueden utilizar para medir cantidades pequeñas de polvo, gránulos y líquidos exactamente y darles una dosis precisa
- Para una medición precisa, el exceso de medio se quita del borde superior de la cuchara
- El volumen del contenido está grabado en el mango
- El borde frontal plano de la cuchara volumétrica es ideal para recoger el medio del fondo del recipiente o para entrar en las esquinas del recipiente, permitiendo así un buen vaciado de pequeñas cantidades restantes
- La base plana permite ajustar el volumen cuchara abajo sin derramar el contenido
- La cuchara dosificadora desechable es adecuada para su uso como cuchara de muestra para tomar pequeñas cantidades de muestra
- Dado que la cuchara volumétrica de plástico se ha desarrollado para un solo uso, no hay limpieza y se excluye la posibilidad de contaminación cruzada e impurezas
- Las cucharas dosificadoras y las cucharas volumétricas son adecuadas para la medición precisa para aplicaciones químicas y farmacéuticas, cosméticos, piensos y la industria alimentaria y de bebidas
- Se puede utilizar como parte de la gestión de objetos extranjeros HACCP/IFS
- Especialmente para las industrias alimentaria, animal y farmacéutica
- Con borde separador
- Para un solo uso
- Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
- Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100 |
| Descripción | Cucharas dosificadoras con borde separador para una medición exacta |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 2,5 mL |
| Color | Azul |
| Certificaciones/conformidad | Contacto con alimentos, REACH, RoHS |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Sampler |
| Para utilizar con (aplicación) | Especialmente para las industrias alimentaria, de piensos y farmacéutica |
| Material | Poliestireno |