Learn More
Buerkle™ Cuchara Azul de Medición
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16505240 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1 mL
2,5 mL
5 ml
10 mL
15 mL
25 mL
50 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad unitSize
16505240 1 mL No estéril paquete de 100
16505250 25 mL No estéril paquete de 100
16515240 1 mL Estéril paquete de 100
16515250 25 mL Estéril paquete de 100
16525240 2,5 mL No estéril paquete de 100
16525250 50 ml No estéril paquete de 100
16535240 2,5 mL Estéril paquete de 100
16535250 50 ml Estéril paquete de 100
16545240 5 ml No estéril paquete de 100
16555240 5 ml Estéril paquete de 100
16565240 10 mL No estéril paquete de 100
16575240 10 mL Estéril paquete de 100
16585230 0,5 ml No estéril paquete de 100
16585240 15 mL No estéril paquete de 100
16595230 0,5 ml Estéril paquete de 100
16595240 15 mL Estéril paquete de 100
16 options
Código de producto. 16505240
Marca: Buerkle™ 53784046
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las cucharas de medición en un tono único de azul que no se produce a menudo en los alimentos, lo que las hace fáciles de encontrar e identificar visualmente.
  • Las versiones estériles se envasan individualmente y se esterilizan mediante radiación
  • El uso de herramientas azules ayuda así a satisfacer el Requisitos del análisis y evaluación de peligros HACCP en referencia a objetos extraños
  • Este es un criterio importante, especialmente en la elaboración y producción de alimentos y en la industria farmacéutica y de piensos
  • Las cucharas volumétricas y dosificadoras se pueden utilizar para medir cantidades pequeñas de polvo, gránulos y líquidos exactamente y darles una dosis precisa
  • Para una medición precisa, el exceso de medio se quita del borde superior de la cuchara
  • El volumen del contenido está grabado en el mango
  • El borde frontal plano de la cuchara volumétrica es ideal para recoger el medio del fondo del recipiente o para entrar en las esquinas del recipiente, permitiendo así un buen vaciado de pequeñas cantidades restantes
  • La base plana permite ajustar el volumen cuchara abajo sin derramar el contenido
  • La cuchara dosificadora desechable es adecuada para su uso como cuchara de muestra para tomar pequeñas cantidades de muestra
  • Dado que la cuchara volumétrica de plástico se ha desarrollado para un solo uso, no hay limpieza y se excluye la posibilidad de contaminación cruzada e impurezas
  • Las cucharas dosificadoras y las cucharas volumétricas son adecuadas para la medición precisa para aplicaciones químicas y farmacéuticas, cosméticos, piensos y la industria alimentaria y de bebidas
  • Se puede utilizar como parte de la gestión de objetos extranjeros HACCP/IFS
  • Especialmente para las industrias alimentaria, animal y farmacéutica
  • Con borde separador
  • Para un solo uso
  • Sala limpia fabricada (sala limpia de clase 7)
  • Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100
Descripción Cucharas dosificadoras con borde separador para una medición exacta
Esterilidad No estéril
Capacidad (métrico) 1 mL
Color Azul
Certificaciones/conformidad Contacto con alimentos, REACH, RoHS
Desechables Sí
Tipo de producto Sampler
Para utilizar con (aplicación) Especialmente para las industrias alimentaria, de piensos y farmacéutica
Material Poliestireno