Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Blue Heavy Duty Autoclavable SMS Muff Cover
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17974116 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (imperial):
De 0,5  a 1 in
De 1 a 1,75 in
De 1,75 a 2,5 in
De 10 a 14 in
De 2 a 2,75 in
De 2,5 a 4 in
De 3,5 a 4 in
De 4 a 5,5 in
De 5,5  a 8 in
De 8 a 12 in
Anchura (imperial):
De 0,5  a 1 in
De 1 a 1,75 in
De 1,75 a 2,5 in
De 10 a 14 in
De 2 a 2,75 in
De 2,5 a 4 in
De 3,5 a 4 in
De 4 a 5,5 in
De 5,5  a 8 in
De 8 a 12 in
Conditionnement:
paquete de 1000
paquete de 500
Code produit. Longitud (imperial) Anchura (imperial) unitSize
17974116 De 1 a 1,75 in De 1 a 1,75 in paquete de 1000
17904136 De 0,5  a 1 in De 0,5  a 1 in paquete de 1000
17934136 De 1,75 a 2,5 in De 1,75 a 2,5 in paquete de 1000
17994116 De 2 a 2,75 in De 2 a 2,75 in paquete de 1000
17924136 De 2,5 a 4 in De 2,5 a 4 in paquete de 1000
17934126 De 3,5 a 4 in De 3,5 a 4 in paquete de 1000
17944136 De 4 a 5,5 in De 4 a 5,5 in paquete de 1000
17954126 De 5,5  a 8 in De 5,5  a 8 in paquete de 1000
17954136 De 8 a 12 in De 8 a 12 in paquete de 500
17944126 De 10 a 14 in De 10 a 14 in paquete de 500
10 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17974116
Marque: Keystone Cleanroom Products™ MFKCRP30004
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This 50 g/m2 SMS Autoclavable Muff Cover provides a microbial barrier ideal for pharmaceutical production applications.
  • Eliminate the need for cutting sheets of sterilization wrapping materials and securing them with autoclave tape and rubber bands
  • Cost effective, time saving approach standardizes the equipment preparation process, minimizes particulate generation, while also ensuring good aseptic technique upon removal after sterilization
  • Eliminates autoclave tape residue
  • Designed for autoclave cycles (121°C to 135°C)
  • Creates secondary level of protection during aseptic presentation and setup of equipment
  • Hydrophobic and resists tearing and punctures
  • Lint-free
  • Manufactured and packaged in ISO certified cleanrooms
  • Conveniently packaged: 100 covers per heat-sealed and labeled poly bag
  • Certificates of Conformance sent with all shipments
  • Made in USA
Spécification
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tipo de tapón Elástico
Color Light Blue
Desechables Single-use
Material Reinforced Multicoated Plastic
Esterilidad No estéril
Intervalo de temperatura (métrico) De 121 °C a 135 °C
Longitud (imperial) De 1 a 1,75 in
Longitud (métrico) 2.54 to 4.4 cm
Anchura (imperial) De 1 a 1,75 in
Anchura (métrico) 2.54 to 4.4 cm
Tipo de producto Round Cover
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.