Descripción
- Graduaciones permanentes de tinta azul
- Translúcido
- Esterilización en autoclave a 121 °C
- Adecuado para productos alimenticios
- Asa y boquilla integradas para un vertido fácil y sin derramamientos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro de base (métrico) | 40 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 50 mm |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para productos alimenticios |
| Altura (métrico) | 80 mm |
| Incluye | Asa |
| Cantidad | Unidad |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Mostrar más |