Learn More
Buerkle™ Vasos de precipitados de plástico graduados con asa
Código de producto. 11941521 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11941521
Marca: Buerkle™ 71040500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno para ser prácticamente indestructibles y son muy transparentes. Vasos de precipitados de plástico Buerkle™ con asa
  • Graduaciones permanentes de tinta azul 
  • Translúcido
  • Esterilización en autoclave a 121 °C 
  • Adecuado para productos alimenticios
  • Asa y boquilla integradas para un vertido fácil y sin derramamientos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro de base (métrico) 160 mm
Diámetro del área superior (métrico) 210 mm
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para productos alimenticios
Altura (métrico) 270 mm
Incluye Asa
Cantidad 6/paq.
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Scale Escala de graduación azul