Descripción
- Graduaciones permanentes de tinta azul
- Translúcido
- Esterilización en autoclave a 121 °C
- Adecuado para productos alimenticios
- Asa y boquilla integradas para un vertido fácil y sin derramamientos
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro de base (métrico) | 95 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 116 mm |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para productos alimenticios |
| Altura (métrico) | 170 mm |
| Incluye | Asa |
| Cantidad | 6/paq. |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Mostrar más |