Learn More
Buerkle™ Vasos de precipitados de plástico graduados con asa
Código de producto. 10476663 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10476663 3000 mL cada uno
11921521 100 mL cada uno
10531853 250 mL cada uno
11941521 500 ml 1 PCS
10699772 1000 mL cada uno
11866433 2000 mL 1 PCS
10174634 5000 mL cada uno
7 options
Código de producto. 10476663
Marca: Buerkle™ 71043000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno para ser prácticamente indestructibles y son muy transparentes. Vasos de precipitados de plástico Buerkle™ con asa
  • Graduaciones permanentes de tinta azul 
  • Translúcido
  • Esterilización en autoclave a 121 °C 
  • Adecuado para productos alimenticios
  • Asa y boquilla integradas para un vertido fácil y sin derramamientos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro de base (métrico) 120 mm
Diámetro del área superior (métrico) 170 mm
Capacidad (métrico) 3000 mL
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para productos alimenticios
Altura (métrico) 242 mm
Incluye Asa
Cantidad 6/paq.
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Scale Escala de graduación azul