Learn More
Hirschmann™ Buretas de clase AS con llave de paso de válvula recta, graduación de color azul
Código de producto. p-8011821
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 11742362
Marca: Hirschmann™ 3140260
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la dispensación de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Las buretas de clase AS Hirschmann™ con graduación azul se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
  • Schellbach
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Con graduación azul
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • Llave de paso de válvula recta con husillo de PTFE
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Material Vidrio
Graduaciones 0,02 ml
Incluye Tiras Schellbach
Báscula Azul
Llaves de paso Recto
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,02 ml
Tipo Bureta
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385