Learn More
Hirschmann™ Aparato de titulación con llave de paso de vidrio con graduaciones en azul de clase AS
Código de producto. 10708811
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 mL
50 ml
50 mL
Incluye:
Frasco de almacenamiento de vidrio transparente de 2000 ml
Fuera del frasco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
10708811 25 mL Fuera del frasco cada uno
10528842 50 ml Frasco de almacenamiento de vidrio transparente de 2000 ml cada uno
10248450 10 ml Frasco de almacenamiento de vidrio transparente de 2000 ml cada uno
10110761 50 mL Fuera del frasco cada uno
4 options
Código de producto. 10708811
Marca: Hirschmann™ 354017060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para un análisis volumétrico preciso en el laboratorio.
  • Class AS
  • Manufactured from DURAN™ borosilicate glass for resistance to chemicals and thermal shock
  • Blue graduation marks
  • With Schellbach stripes for enhanced legibility
  • Lateral glass stopcock
  • With dated batch identification
  • Main point ring graduation
  • Available with or without 2000 mL clear glass storage bottle
  • Acc. to DIN EN ISO 385
Especificaciones
Color Clear
Capacidad (métrico) 25 mL
Longitud (métrico) 500 mm
Material Glass
Graduaciones 0.05 mL
Incluye Fuera del frasco
Báscula Azul
Llaves de paso Lateral
Material de la llave de paso PTFE
Tolerancia ±0.5 mL
Tipo Aparatos de valoración
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385