Learn More
Hirschmann™ Aparato de titulación con llave de paso de vidrio con graduaciones en azul de clase AS
Descripción
- Clase AS
- Fabricado con vidrio de borosilicato de vidrio DURAN™ para resistencia a choques térmicos y productos químicos
- Marcas de graduación azules
- Con tiras Schellbach para mejorar la legibilidad
- Llave de paso de vidrio lateral
- Con identificación de lote fechada
- Graduación del anillo de punto principal
- Disponible con o sin frasco de almacenamiento de vidrio transparente de 2000 ml
- Conforme a DIN EN ISO 385
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Material | Vidrio |
| Graduaciones | 0,02 ml |
| Incluye | Frasco de almacenamiento de vidrio transparente de 2000 ml |
| Báscula | Azul |
| Llaves de paso | Lateral |
| Material de la llave de paso | Vidrio |
| Tolerancia | ±0,02 ml |
| Tipo | Aparatos de valoración |
| Mostrar más |