Learn More
Buerkle™ Fórceps desmontables azules
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-7182369 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Estilo de punta:
Amplio
Puntiaguda, en ángulo
Puntiagudo
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 16505220
Marca: Buerkle™ 53781061
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los fórceps desmontables azules cuentan con un aditivo especial en el material que los hace visibles para los detectores de metales o rayos X.
  • Adecuados para trabajos de laboratorio precisos e ideales para agarrar, levantar y mover objetos pequeños
  • Los mangos acanalados garantizan un manejo óptimo y seguro, así como un trabajo preciso
  • Los fórceps de plástico ligero para un solo uso permiten que no se fatigue al trabajar
  • Los asistentes de laboratorio fabricados en salas limpias cumplen los estándares más estrictos y evitan la contaminación cruzada o las impurezas en la muestra que se está examinando
  • Las pinzas pequeñas de laboratorio son adecuadas para aplicaciones químicas, farmacéuticas o cosméticas, así como para la industria alimentaria y usos científicos
  • Envasado individual
  • Para un solo uso
  • Fabricación en sala limpia (clase de sala limpia 7)
  • Cumple con los requisitos alimentarios de la UE y las normativas de la FDA
  • Punta puntiaguda/en ángulo: Los fórceps desechables tienen puntas de agarre finas, lisas y curvadas. Pueden recogerse y procesarse distintos materiales con los extremos puntiagudos
  • Punta puntiaguda: Los fórceps anatómicos tienen una punta recta, acanalada en el interior. Esto permite el agarre de materiales sensibles de forma fiable
  • Punta ancha: Los fórceps desechables tienen extremos con una punta ancha. La punta ancha es lisa y roma. Evita que el material se dañe cuando se agarra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de punta Puntiagudo
N.° por paquete 100
Longitud (imperial) 5,12 in
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 130 mm
Tipo de producto Pinzas
Esterilidad Estéril