missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Blue Counterstain

Código de producto. 30000866
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30000866 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30000866 Proveedor R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 48203013

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

R&D Systems™ Blue Counterstain is resuable and comes ready for use.

  • Do not use past expiration date
  • Ready for use
  • May be reused many times
  • Store in a closed container to prevent evaporation
  • If a precipitate forms, filter sample through Whatman 3MM paper
  • Proprietary reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Cantidad 50 mL
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at room temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.