Learn More
SHOWA™ Blue Chemical Resistant Gloves, Model CS710
Código de producto. p-7229377
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
6 pares
Código de producto. 17807361
Marca: SHOWA™ CS71007S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Prioritize comfort and wearer safety with the CS710 chemical-resistant gloves.
  • A double-dipped nitrile coating offers robust durability, whilst the seamless liner and natural latex-free composition ensure comfort during long periods of wear.
  • Enhanced grip from the foamed nitrile palm coating provides extra grip, even in oily or slippery environments.
Especificaciones
Chlorinated No
Color Azul
Finger Thickness (English) 57.8 mil
Finger Thickness (Metric) 1.47 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo, Polyester
Palm Thickness (English) 57.8 mil
Palm Thickness (Metric) 1.47 mm
Tamaño 7
Grosor (imperial) 57.8 mil
Grosor (métrico) 1.47 mm
Norma EN388 EN388:4122A
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS AJKLMNOPT
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Estilo de puño de los guantes Manopla
Revestimiento Lined