missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ Blue Chemical Protection Gloves, Model CS701

Código de producto. p-7229376
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
6 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
17857351 7 6 pares
17867351 8 6 pares
17877351 9 6 pares
17887351 10 6 pares
17897351 11 6 pares
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17857351

Marca: SHOWA™ CS70107S

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

The CS701 food-safe gloves are designed with precision in mind. Anti-slip, rough surface grip gives the wearer ice-grip and optimum performance.

  • A double-dipped nitrile coating also provides chemical protection and durability to ensure safety from dangerous substances.
  • The seamless liner and natural latex-free composition are skin-friendly and comfortable for long-wear.

Especificaciones

Chlorinated No
Color Azul
Finger Thickness (English) 45.6 mil
Finger Thickness (Metric) 1.16 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo, Polyester
Palm Thickness (English) 45.6 mil
Palm Thickness (Metric) 1.16 mm
Tamaño 7
Grosor (imperial) 45.6 mil
Grosor (métrico) 1.16 mm
Norma EN388 EN388:3132A
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKLMNOPT
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Estilo de puño de los guantes Manopla
Revestimiento Lined
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.