Learn More
SHOWA™ Blue Chemical Protection Gloves, Model CS701
Código de producto. 17857351
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
6 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17857351 7 6 pares
17867351 8 6 pares
17877351 9 6 pares
17887351 10 6 pares
17897351 11 6 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17857351 Proveedor SHOWA™ N.º de proveedor CS70107S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
The CS701 food-safe gloves are designed with precision in mind. Anti-slip, rough surface grip gives the wearer ice-grip and optimum performance.
  • A double-dipped nitrile coating also provides chemical protection and durability to ensure safety from dangerous substances.
  • The seamless liner and natural latex-free composition are skin-friendly and comfortable for long-wear.
Especificaciones
Chlorinated No
Color Azul
Finger Thickness (English) 45.6 mil
Finger Thickness (Metric) 1.16 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo, Polyester
Palm Thickness (English) 45.6 mil
Palm Thickness (Metric) 1.16 mm
Tamaño 7
Grosor (imperial) 45.6 mil
Grosor (métrico) 1.16 mm
Norma EN388 EN388:3132A
EN 421 No
EN ISO 374-1 Tipo A
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKLMNOPT
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Estilo de puño de los guantes Manopla
Revestimiento Lined