Learn More
Tenak™ Caja de crioconservación de cartón azul
Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
133 x 133 x 130 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
Descripción
- Fabricada con cartón
- Repelente al agua para una mayor durabilidad
- Se puede utilizar con una amplia gama de divisores de rejilla
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Material | Cartón |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Caja criogénica |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 136 x 136 x 100 mm |