Learn More
Tenak™ Caja de crioconservación de cartón azul
Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
133 x 133 x 130 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
missing translation for 'unitSize'
paquete de 36
Description
- Fabricada con cartón
- Repelente al agua para una mayor durabilidad
- Se puede utilizar con una amplia gama de divisores de rejilla
Spécification
Spécification
| Color | Azul |
| Material | Cartón |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Caja criogénica |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 136 x 136 x 50 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu