Learn More
Witeg™ Frascos de laboratorio de vidrio de borosilicato de color azul
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Descripción
- Líneas de graduación azules
- Vidrio de borosilicato
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorio |
| Material | Polietileno |
| Color del tapón | Azul |
| Graduaciones | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 4796 |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Tipo de producto | Frasco lavador |
| Mostrar más |