Descripción
Genere espacio de almacenamiento en el laboratorio y despeje su mesa de trabajo con el sistema de almacenamiento MagLab™
- Puede almacenar fácilmente cuatro tubos de 50 ml y nueve tubos de 15 ml para despejar su mesa de trabajo
- El plástico ABS sólido es translúcido para una fácil identificación y acceso al contenido
- Incluye cuatro potentes imanes para una sujeción segura sobre la mayoría de las superficies metálicas
- El montaje en superficies no metálicas se realiza con una placa de montaje metálica autoadhesiva incluida
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Admite | 13 |
| Material | Plástico ABS |
| Posiciones | 13 |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de centrífuga |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 131 x 112 x 64 mm |
| Longitud (métrico) | 127mm |
| Tipo de producto | Gradilla, tubo |
| Mostrar más |