Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papel para transferencia, grado BF 4, láminas
Código de producto. p-7084258 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
110 mm
150 mm
Anchura (métrico):
150 mm
170 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
15902810 110 mm 170 mm paquete de 25
15912810 150 mm 150 mm paquete de 25
2 options
Código de producto. 15902810
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT2521110170G
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Las láminas de papel de grado 4 Sartorius Stedim Biotech™ para transferencia ofrecen una alta pureza y son ideales para cromatografía y transferencia.
  • El grado altamente puro de este papel no solo es ideal para transferencia y cromatografía, sino para una amplia variedad de aplicaciones de absorción como las que se emplean en las ciencias de la vida y el diagnóstico.
  • Hecho de línteres de algodón de alta pureza para un flujo de tampón uniforme y resultados en forma de manchas.
  • Sin aditivos para evitar interferencias durante la transferencia.
  • El grado BF 4 es ideal para transferir ADN o ARN a través de la técnica Southern o en la transferencia semiseca de proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Ascenso capilar: 160 mm/10 min., peso: 550 g/m2, pack de 100
Dimensiones (L x An) 110 x 170 mm
Grosor de película 1,30 mm
Formato Lámina
Grado BF 4
Anchura (métrico) 170 mm
Longitud (métrico) 110 mm