Descripción
- El grado altamente puro de este papel no solo es ideal para transferencia y cromatografía, sino para una amplia variedad de aplicaciones de absorción como las que se emplean en las ciencias de la vida y el diagnóstico.
- Hecho de línteres de algodón de alta pureza para un flujo de tampón uniforme y resultados en forma de manchas.
- Sin aditivos para evitar interferencias durante la transferencia.
- El grado BF 4 es ideal para transferir ADN o ARN a través de la técnica Southern o en la transferencia semiseca de proteínas.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Ascenso capilar: 160 mm/10 min., peso: 550 g/m2, pack de 100 |
| Dimensiones (L x An) | 110 x 170 mm |
| Grosor de película | 1,30 mm |
| Formato | Lámina |
| Grado | BF 4 |
| Anchura (métrico) | 170 mm |
| Longitud (métrico) | 110 mm |