Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papel para transferencia, grado BF 3, discos
Código de producto. 15942960 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
22 mm
25 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
15942960 150 mm paquete de 100
15922960 22 mm paquete de 1000
15932960 25 mm paquete de 100
3 missing translation for 'options'
Código de producto. 15942960
missing translation for 'mfr': Sartorius Stedim Biotech™ FT3520150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los discos de papel para transferencia de grado BF 3 Sartorius Stedim Biotech™ ofrecen una alta pureza y son perfectos para cromatografía y transferencia.
  • El grado altamente puro de este papel no solo es ideal para transferencia y cromatografía, sino para una amplia variedad de aplicaciones de absorción como las que se emplean en las ciencias de la vida y el diagnóstico.
  • Hecho de línteres de algodón de alta pureza para un flujo de tampón uniforme y resultados en forma de manchas.
  • Sin aditivos para evitar interferencias durante la transferencia.
  • El grado BF 3 es perfecto para aumentar y mantener el flujo de líquido del tampón y funciona como depósito de tampón en las técnicas de transferencia capilar y semiseca.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Aumento capilar: 130 mm/10 min.; peso: 330 g/m2; 100/paq.
Diámetro exterior (métrico) 150 mm
Grosor de película 0,76 mm
Formato Disco
Grado BF 3