Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papel para transferencia, grado BF 2, láminas
Código de producto. 15952800 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
80 mm
130 mm
300 mm
Anchura (métrico):
90 mm
120 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
15952800 80 mm 90 mm paquete de 100
15962800 130 mm 120 mm paquete de 100
15972800 300 mm 600 mm paquete de 100
3 options
Código de producto. 15952800
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT2519080090N
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las láminas de papel de grado 2 Sartorius Stedim Biotech™ para transferencia ofrecen una alta pureza y son ideales para cromatografía y transferencia.
  • El grado altamente puro de este papel no solo es ideal para transferencia y cromatografía, sino para una amplia variedad de aplicaciones de absorción como las que se emplean en las ciencias de la vida y el diagnóstico.
  • Hecho de línteres de algodón de alta pureza para un flujo de tampón uniforme y resultados en forma de manchas.
  • Sin aditivos para evitar interferencias durante la transferencia.
  • El grado BF 2 es ideal para absorción y secado de geles, transferencia capilar mediante técnicas Western, Southern o semiseca.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Ascenso capilar: 70 mm/10 min., peso: 195 g/m2, cajas de 100
Dimensiones (L x An) 80 x 90 mm
Grosor de película 0,35 mm
Grado BF 2
Anchura (métrico) 90 mm
Longitud (métrico) 80 mm