Learn More
Tenak™ Sobre para bolsas de sangre
Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
750 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
- Sobre para bolsa de sangre
- 17 mm de grosor
- Imagen de Arctice en un lado
- Fabricado de cartón lacado
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Cartón |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color del tapón | Blanco |
| Altura (métrico) | 17 mm |
| Incluye | Paquete de 50; 135 x 235 mm (largo x ancho) |
| Tipo de etiqueta | Cuadro de texto |